Learn More
Hirschmann™ 20 ml Opus™ Titrationseinheit
Eine Titrationseinheit mit einem Reagenzienumwälzsystem für motorbetriebene Titration direkt aus der Reagenzflasche.
Marke: Hirschmann™ 9582020
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Elektronische Steuerung und Dispensierung von Volumina
- Ein Lichtschutzfenster für den Ventilblock ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten
- Durch den vom Motor ausgelösten Titrationsimpuls kann ein Tröpfchenablösung von 10 μL für die Präzisionsbestimmung erreicht werden
- Medienumwälzsystem für einfaches und schnelles Entlüften ohne Reagenzienverlust
- Freie Rotation
- TFT-Touchscreen mit benutzerfreundlichem Menü
- Methodenspeicher für neun verschiedene Titrationsverfahren mit Speicherung aller Einstellungen
- USB- und RS232-Schnittstelle für Anschluss an PC
Spezifikation
0,2 % | |
20 ml | |
Reagenzumwälzung | |
Titrationsapparat |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ 20 ml Opus™ Titrationseinheit > 20 ml; 100–240 Volt
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur