Learn More
2-(Trifluormethyl)-thioxanthen-9-on, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15422229
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1693-28-3
Summenformel C14H7F3OS
Molekulargewicht (g/mol) 280.26
MDL-Nummer MFCD00079785
InChI-Schlüssel NEWRXGDGZGIHIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl thioxanthen-9-one, 2-trifluoromethyl thioxanthone, 2-trifluoromethyl-9h-thioxanthen-9-one, 2-trifluoromethylthioxanthone, 9h-thioxanthen-9-one, 2-trifluoromethyl, 2-trifludromethylthioxanthone, 2-trifluormethyl-9-thiaxanthen-9-one, 2-trifluoromethyl dibenzo b,e thiin-10-one, pubchem10678, acmc-209dzj
PubChem CID 74324
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C2SC3=CC=CC=C3C(=O)C2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethyl)thioxanthen-9-one
Schmelzpunkt 147°C to 151°C
Farbe Gelb
Menge 25 g
Beilstein 1583738
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
IUPAC-Name 2-(Trifluormethyl)Thioxanthen-9-on
Formelmasse 280.26
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallin
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-(Trifluormethyl)-thioxanthen-9-on, 98 %, Thermo Scientific™ >