Learn More
2-Trifluormethyl-2-Propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15468929
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Trifluormethyl-2-Propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15468929
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
Artikelnummer. 15468929
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L10888.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Trifluoromethyl-2-propanol
CAS 507-52-8
Dichte 1.17
Siedepunkt 80°C to 81°C
Flammpunkt 15°C (59°F)
Geruch Recognizable
Summenformel C4H7F3O
Brechungsindex 1.34
MDL-Nummer MFCD00014391
Menge 5 g
UN-Nummer UN1987
Beilstein 1736196
Synonym 2-trifluoromethyl-2-propanol, 2-trifluoromethylpropanol-2, 2-propanol, 1,1,1-trifluoro-2-methyl, 2-trifluormethyl-2-propanol, acmc-1aya6, 2,2,2-trifluoro-tert-butanol, dimethyl trifluoromethyl methanol, 2-trifluoromethyl propan-2-ol, 1-methyl-1-trifluoromethyl-ethanol
InChI-Schlüssel OCGWWLDZAFOHGD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(O)C(F)(F)F
IUPAC-Name 1,1,1-Trifluor-2 -Methylpropan-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 128.09
PubChem CID 68182
Formelmasse 128.09
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10247840 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/09/2023 Catalog NumberL10888.06
ChargennummerT17J038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/08/2023 Catalog NumberL10888.06
Chargennummer10241143 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2022 Catalog NumberL10888.06
Chargennummer10240613 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2022 Catalog NumberL10888.06
ChargennummerS24H001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL10888.06
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Trifluormethyl-2-Propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >