Learn More
2-(Trifluormethoxy)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10504704
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
Chemische Identifikatoren
CAS 1535-75-7
Summenformel C7H6F3NO
Molekulargewicht (g/mol) 177.126
MDL-Nummer MFCD00035959
InChI-Schlüssel ZFCOUBUSGHLCDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 2-trifluoromethoxy, 2-trifluoromethoxy-phenylamine, o-trifluoromethoxy aniline, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-anisidine, o-trifluoromethoxyaniline, 2-trifluoromethoxy aminobenzene, 2-trifluoromethoxy phenylamine, 2-trifluoromethoxy phenyl amine
PubChem CID 73754
IUPAC-Name 2-(Trifluormethoxy)anilin
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)OC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethoxy)aniline
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel CF3OC6H4NH2
Menge 100 g
Formelmasse 177.12
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-(Trifluormethoxy)anilin, 97 %, Thermo Scientific™ >