Learn More
2-(Tri-n-Butylstannyl)thiazol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15427977
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-(Tri-n-Butylstannyl)thiazol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15427977
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15427977
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H51090.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 121359-48-6 | C15H29NSSn | 374.174 g/mol
Used as reagent for arylation of thiazole by Stille cross-coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Reagenz für die Arylierung von Thiazol mittels Stille-Kupplung verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer zu mischen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121359-48-6
Summenformel C15H29NSSn
Molekulargewicht (g/mol) 374.174
MDL-Nummer MFCD01319057
InChI-Schlüssel WUOFQGMXQCSPPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tributylstannyl thiazole, 2-tributylstannylthiazole, 2-tributylstannyl-1,3-thiazole, thiazole,2-tributylstannyl, tributylstannylthiazole, thiazole, 2-tributylstannyl, 2-tributylstannanyl-thiazole, 1,3-thiazol-2-yl tributylstannane, 2-tributylstannanyl-1,3-thiazole, 2-tri-n-butylstannyl thiazole
PubChem CID 2763259
IUPAC-Name Tributyl(1,3-thiazol-2-yl)stannan
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=NC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Tri-n-butylstannyl)thiazole
Dichte 1.19
Siedepunkt 307°C to 309°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2788
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix.
Formelmasse 374.17
Reinheit (%) 96%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerQ28I022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 ArtikelnummerH51090.06,H51090.03
ChargennummerT24J016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/08/2023 ArtikelnummerH51090.06,H51090.03
ChargennummerU01J035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/08/2023 ArtikelnummerH51090.06,H51090.03
ChargennummerP24I030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 ArtikelnummerH51090.06,H51090.03
ChargennummerP23E002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerH51090.06,H51090.03
Name des Produkts
2-(Tri-n-Butylstannyl)thiazol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >