Learn More
2-Thiouracil, 99 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• 2-Thiouracil (Thiouracil oder 4-Hydroxy-2-mercaptopyrimidin) ist ein Nukleotid-Analogon mit C-2-Thioxo-Substitution
• 2-Thiouracil ist ein Melanozytensuppressor und Schilddrüseninhibitor.
Anwendungen
• 2-Thiouracil kann zur Hemmung der Stickstoffmonoxid-Synthase verwendet werden und unterdrückt die Stickstoffmonoxid-Signalisierung In-vitro
• 2-Thiouracil ist zur Markierung von RNA in vitro einsetzbar.
• 2-Thiouracil ist nur für Forschungsanwendungen vorgesehen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Thiouracil |
CAS Min. % | 98.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | >300.0°C |
Farbe | Weiß bis Creme-farben |
Verlust bei Trocknung | 0.5% max. (105°C, 3 hrs) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 5 g |