Learn More
2-Thiohydantoin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15720809
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Thiohydantoin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15720809 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
Artikelnummer. 15720809
Marke: Thermo Scientific Acros 138761000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 503-87-7 | C3H4N2OS | 116.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 503-87-7
Summenformel C3H4N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 116.14
MDL-Nummer MFCD00005277
InChI-Schlüssel UGWULZWUXSCWPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiohydantoin, thiohydantoin, 4-imidazolidinone, 2-thioxo, 2-thioxoimidazolidin-4-one, 2-thioguidanthion, hydantoin, 2-thio, usaf be-25, 2-thioxo-4-imidazolidinone, 2-thioxo-1,3-diazolidin-4-one, glycine thiohydantoinMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 1274030
IUPAC-Name 2-Sulfanylideneimidazolidin-4-on
SMILES O=C1CNC(=S)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Thiohydantoin
Schmelzpunkt 229.0°C to 231.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 100 g
Beilstein 24,26
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly.
Formelmasse 116.14
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0444002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number138761000,138760250
ChargennummerA0403265 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number138761000,138760050,138760250
ChargennummerA0418076 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/09/2022 Catalog Number138761000,138760050,138760250
ChargennummerA0444002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/07/2022 Catalog Number138761000,138760050,138760250
Name des Produkts
2-Thiohydantoin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >