Learn More
2-Thienylzinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15475355
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Thienylzinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15475355
50 mL
Click to view available options
Menge:
50 mL
Artikelnummer. 15475355
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H58397.AD
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
2-Thienylzinkbromid wird als medizinsches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Bei 4 °C lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säurechloriden. Unter trockenem Inert lagern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Thienylzinc bromide
Namenshinweis Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 45438-80-0
Dichte 0.973
Summenformel C4H3BrSZn
MDL-Nummer MFCD01317002
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air sensitive
Synonym zinc 2h-thiophen-2-ide bromide, zinc 2+ ion thiophen-2-ide bromide
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
InChI-Schlüssel KRDONBTWAGIZME-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Zn+]Br.S1C=CC=[C-]1
IUPAC-Name Bromzink(1+);2H-Thiophen-2-id
Molekulargewicht (g/mol) 228.41
PubChem CID 4428324
Formelmasse 228.41
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ23F050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH58397.AD
ChargennummerP24A028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH58397.AD
ChargennummerT13D005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH58397.AD
ChargennummerD20Y033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH58397.AD
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Thienylzinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals >