Learn More
(2-Thien-2-ylpyrimidin-5-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10757675
Zum Warenkorb hinzufügen
(2-Thien-2-ylpyrimidin-5-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10757675
250 mg, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10757675
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC66509CB
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 921939-13-1
Summenformel C9H8N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 192.236
MDL-Nummer MFCD09863233
InChI-Schlüssel VPBKFPNQGGDRPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thien-2-ylpyrimidin-5-yl methanol, 2-thiophen-2-yl pyrimidin-5-yl methanol, 2-thiophen-2-ylpyrimidin-5-yl methanol, 2-thien-2-yl pyrimidin-5-yl methanol, 5-hydroxymethyl-2-thien-2-ylpyrimidine, 2-2-thienyl pyrimidin-5-yl methan-1-ol, 2-thiophen-2-yl-pyrimidin-5-yl-methanol, 5-hydroxymethyl-2-thien-2-yl pyrimidine, 2-5-hydroxymethyl pyrimidin-2-yl thiophene
PubChem CID 24229731
IUPAC-Name (2-Thiophen-2-ylpyridin-5-yl)methanol
SMILES C1=CSC(=C1)C2=NC=C(C=N2)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2-Thien-2-ylpyrimidin-5-yl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 192.24
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
(2-Thien-2-ylpyrimidin-5-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™ >