Learn More
2-Pyridyllzinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™-Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Wird bei der Vorbereitung von P,N-Liganden für asymmetrische Ir-katalysierte Reaktionen verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Unter trockenem Schutzgas handhaben. Luftempfindlich. Nicht in der Nähe von Basen lagern######## a
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Pyridylzinc bromide |
Namenshinweis | Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles |
CAS | 218777-23-2 |
Dichte | 0.974 |
Summenformel | C5H5BrNZn- |
MDL-Nummer | MFCD00671985 |
Menge | 50 mL |
UN-Nummer | UN3399 |
Empfindlichkeit | Air sensitive; May form a precipitate |
Synonym | 2-pyridylzinc bromide |