Learn More
2-Pyrazinylmethanol, 97 %, Thermo Scientific™
43.96 CHF - 390.62 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 6705-33-5 |
---|---|
Summenformel | C5H6N2O |
Molekulargewicht (g/mol) | 110.12 |
MDL-Nummer | MFCD01693938 |
InChI-Schlüssel | LFCWHDGQCWJKCG-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-pyrazinylmethanol, pyrazin-2-yl methanol, pyrazinemethanol, 2-hydroxymethyl pyrazine, 2-pyrazinemethanol, 2-hydroxymethylpyrazine, pyrazin-2-yl-methanol, unii-c27z7qi77d, pyrazin-2-ylmethan-1-ol |
PubChem CID | 201734 |
SMILES | OCC1=CN=CC=N1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10722663
|
Thermo Scientific Maybridge
CC03409CB |
250 mg | Bernsteinfarbene Glasflasche |
43.96 CHF
250 Milligramm |
Verfügbar ab: 20-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10059081
|
Thermo Scientific Maybridge
CC03409DA |
1 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
113.89 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 20-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10526314
|
Thermo Scientific Maybridge
CC03409DE |
5 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
390.62 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 20-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
6705-33-5 | |
110.12 | |
LFCWHDGQCWJKCG-UHFFFAOYSA-N | |
201734 |
C5H6N2O | |
MFCD01693938 | |
2-pyrazinylmethanol, pyrazin-2-yl methanol, pyrazinemethanol, 2-hydroxymethyl pyrazine, 2-pyrazinemethanol, 2-hydroxymethylpyrazine, pyrazin-2-yl-methanol, unii-c27z7qi77d, pyrazin-2-ylmethan-1-ol | |
OCC1=CN=CC=N1 |
Spezifikation
2-Pyrazinylmethanol | |
94.5 | |
95% | |
MFCD01693938 | |
LFCWHDGQCWJKCG-UHFFFAOYSA-N | |
(Pyrazin-2-yl)methanol | |
201734 | |
95% |
6705-33-5 | |
100.0 | |
C5H6N2O | |
2-pyrazinylmethanol, pyrazin-2-yl methanol, pyrazinemethanol, 2-hydroxymethyl pyrazine, 2-pyrazinemethanol, 2-hydroxymethylpyrazine, pyrazin-2-yl-methanol, unii-c27z7qi77d, pyrazin-2-ylmethan-1-ol | |
OCC1=CN=CC=N1 | |
110.12 | |
110.12 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.