Learn More
-2-Pyrazincarbonsäure, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10552721
Verfügbar ab: 07-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
-2-Pyrazincarbonsäure, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10552721 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Kunststoffflasche, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10552721
Marke: Thermo Scientific Acros 131710250
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 98-97-5 | C5H4N2O2 | 124.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-97-5
Summenformel C5H4N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 124.1
MDL-Nummer MFCD00006130
InChI-Schlüssel NIPZZXUFJPQHNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrazinecarboxylic acid, pyrazinoic acid, pyrazinecarboxylic acid, pyrazinic acid, 2-carboxypyrazine, paradiazinecarboxylic acid, pyrazinemonocarboxylic acid, 2-pyrazinoic acid, 2-pyrazine carboxylic acid, piazinecarboxylic acid
PubChem CID 1047
ChEBI CHEBI:71311
IUPAC-Name Pyrazin-2-Carbonsäure
SMILES C1=CN=C(C=N1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Pyrazinecarboxylic acid
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 222.0°C to 225.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 25 g
Beilstein 25, 125
Merck Index 15, 8070
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in cold water. Other solubilities: 1g/120g absolubte ethanol (25 c),practically insoluble in ether,chloroform and,benzene
Formelmasse 124.1
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 2-Pyrazinecarboxylic acid
Name des Produkts
-2-Pyrazincarbonsäure, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals >