Learn More
2-Propylpentansäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10626612
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Propylpentansäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10626612 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Glasflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10626612
Marke: Thermo Scientific Acros 208331000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 99-66-1 | C8H16O2 | 144.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-66-1
Summenformel C8H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 144.21
MDL-Nummer MFCD00002672
InChI-Schlüssel NIJJYAXOARWZEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym valproic acid, dipropylacetic acid, depakene, depakine, 2-propylvaleric acid, ergenyl, di-n-propylacetic acid, valproate, mylproin, pentanoic acid, 2-propyl
PubChem CID 3121
ChEBI CHEBI:39867
IUPAC-Name 2-Propylpentansäure
SMILES CCCC(CCC)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Propylpentanoic acid
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9200g/mL
Siedepunkt 220.0°C
Flammpunkt 111°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3CH2CH2)2CHCO2H
Brechungsindex 1.4240 to 1.4260
Menge 100 g
Beilstein 02, 350
Merck Index 15, 10099
Relative Dichte 0.92
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 144.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Propylpentanoic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
2-Propylpentansäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >