Learn More
2-Propen-1-Sulfonsäurenatriumsalz Prakt., 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10249700
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Propen-1-Sulfonsäurenatriumsalz Prakt., 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10249700
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10249700
Marke: Thermo Scientific Acros 418370250
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Propene-1-sulfonic acid sodium salt
Namenshinweis pract., 95%
CAS 2495-39-8
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Flammpunkt >100°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C3H5NaO3S
Strukturformel CH2CHCH2SO3Na
MDL-Nummer MFCD00051416
Menge 25 g
Synonym sodium allylsulfonate, sodium prop-2-ene-1-sulfonate, 2-propene-1-sulfonic acid, sodium salt, sodium allyl sulfonate, sodium 2-propene-1-sulfonate, unii-7sgf7tb9o2, sodium prop-2-enesulphonate, allylsulfonic acid sodium salt, sodium allysulfonate, 2-propene-1-sulfonic acid sodium salt
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/25mL. Other solubilities: soluble in alcohol
InChI-Schlüssel DIKJULDDNQFCJG-UHFFFAOYSA-M
SMILES C=CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC-Name Natrium-2-propen-1-sulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 144.13
PubChem CID 23690996
Formelmasse 144.13
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464122 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2024 Catalog Number418370250
ChargennummerA0425774 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number418370250
ChargennummerA0412425 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number418370250
ChargennummerA0374356 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number418370250
Produktidentifikator
  • 2-Propene-1-sulfonic acid sodium salt
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Propen-1-Sulfonsäurenatriumsalz Prakt., 95 %, Thermo Scientific Chemicals >