Learn More
2-Propanol CHROMASOLV™, für HPLC, 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
CHROMASOLV™, für HPLC, 99,9 %
50.49 CHF - 8373.98 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 67-63-0 |
---|---|
Summenformel | C3H8O |
Molekulargewicht (g/mol) | 60.096 |
MDL-Nummer | MFCD00011674 |
InChI-Schlüssel | KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Isopropylalkohol, 2-Hydroxypropan, Avantin, sec-Propylalkohol, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol |
PubChem CID | 3776 |
ChEBI | CHEBI:17824 |
IUPAC-Name | Propan-2-ol |
SMILES | CC(C)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15664590
|
Honeywell-Chromasolv
34863-100ML |
100 ml | N/A | |||||||
15684590
|
Honeywell-Chromasolv
34863-1L |
1 l |
133.22 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15614600
|
Honeywell-Chromasolv
34863-2L |
2 l | N/A | |||||||
15694590
|
Honeywell-Chromasolv
34863-2.5L |
2.5 l |
242.60 CHF
2.50 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15604600
|
Honeywell-Chromasolv
34863-2.5L-PC |
2.5 L-PC | N/A | |||||||
15634600
|
Honeywell-Chromasolv
34863-6X1L |
6 x 1 l |
696.08 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15624600
|
Honeywell-Chromasolv
34863-4X2.5L |
4 x 2.5 l |
846.54 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15644600
|
Honeywell Riedel-de Haën
34863-72X2.5L |
72 x 2.5 L | N/A | |||||||
15674590
|
Honeywell-Chromasolv
34863-185L |
185 l |
6212.47 CHF
185 Liter |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Für HPLC und organische Synthese
- Hochreine Mehrzwecklösungsmittel
- Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
Chemische Identifikatoren
67-63-0 | |
60.096 | |
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | |
3776 | |
Propan-2-ol |
C3H8O | |
MFCD00011674 | |
Isopropylalkohol, 2-Hydroxypropan, Avantin, sec-Propylalkohol, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
CHEBI:17824 | |
CC(C)O |
Spezifikation
2-Propanol | |
für HPLC | |
0.785 g/ml bei 25 °C | |
n20/D1.377 | |
(CH3)2CHOH | |
44 mmHg (25 °C) | |
Isopropylalkohol, 2-Hydroxypropan, Avantin, sec-Propylalkohol, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
CC(C)O | |
60.096 | |
CHEBI:17824 | |
99.9% |
-89.5 °C | |
67-63-0 | |
82 °C | |
C3H8O | |
MFCD00011674 | |
635639 | |
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | |
Propan-2-ol | |
3776 | |
60.1 mol | |
CHROMASOLV™ |
Sicherheit und Handhabung
P210-P261-P305 + P351 + P338
H225-H319-H336
missing translation for 'einecsNumber' : 200-661-7
missing translation for 'rtecsNumber' : NT8050000
- 2-Propanol
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.