Learn More
2-Propanol, BAKER HPLC ANALYZED, J.T. Baker™ Artikelnummer.: 15564055
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
2-Propanol, BAKER HPLC ANALYZED, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15564055
2.5 l, Glas
Click to view available options
Menge:
2.5 l
Verpackung:
Glas
Artikelnummer. 15564055
Marke: JT Baker 9095.2500
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochgradig reine Lösungsmittel zur Verwendung in analytischen und präparativen Trennungen
Eine Gruppe hochreiner Lösungsmittel, Puffersalze und mobiler Phasenmodifikatoren für die Verwendung in analytischen und präparativen Trennungen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Propanol
pH Neutral
Schmelzpunkt -89.5 °C
Namenshinweis HPLC
Extinktion Bei 254 nm, max. 0.02
CAS 67-63-0
Siedepunkt 82 °C
Menge 2.5 l
Explosionsgrenze 2 bis 12 Vol.-%
Flammpunkt 12 °C
Zündpunkt 425 °C
Geruch Alkoholähnlich
Verpackung Glas
Physikalische Form Flüssig
Rückstand nach Verdampfung max. 2 ppm
Summenformel C3H8O
UN-Nummer 1219
Viskosität 2.43 mP
Wasser max. 0.03 %
Synonym Isopropylalkohol, 2-Hydroxypropan, Avantin, sec-Propylalkohol, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser bei 20 °C beträgt 1 g/l
InChI-Schlüssel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)O
IUPAC-Name Propan-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 60.096
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Reinheit (%) ≥ 99.7 %
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-propanol
Signalwort
  • Gefahr||Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: propan-2-ol
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Propanol, BAKER HPLC ANALYZED, J.T. Baker™ >