Learn More
2-Phenylchinolin-4-carbonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11493008
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Phenylchinolin-4-carbonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493008
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11493008
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18734.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 132-60-5 | C16H11NO2 | 249.269 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 132-60-5
Summenformel C16H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 249.269
MDL-Nummer MFCD00006750
InChI-Schlüssel YTRMTPPVNRALON-UHFFFAOYSA-N
Synonym cinchophen, tervalon, 2-phenyl-4-quinolinecarboxylic acid, cinchophene, cinconal, phenoquin, quinofen, quinophan, quinophen, atofan
PubChem CID 8593
IUPAC-Name 2-Phenylchinolin-4-Carbonsäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC3=CC=CC=C3C(=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylquinoline-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt 212°C to 218°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Beilstein 192803
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,2288
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water
Formelmasse 249.27
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerI7194A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2022 ArtikelnummerA18734.22,A18734.14
ChargennummerH3614A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA18734.22,A18734.14
Chargennummer10050859 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA18734.22,A18734.14
Name des Produkts
2-Phenylchinolin-4-carbonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >