Learn More
2-Phenylpropionaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460577
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
CAS: 93-53-8 | C9H10O | 134.178 g/mol
2-phenylpropionaldehyde to give acetophenone using 1 atm molecular oxygen as oxidant was catalyzed by Ce(IV), V(IV) and Bronsted acids. It is used to produce 3-hydroxy-2-methyl-2-phenyl-propionaldehyde. This reaction will need reagent water and K2CO3.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Phenylpropionaldehyd wurde mit Ce(IV), V(IV) und Brönsted-Säuren katalysiert, um mit 1 atm molekularem Sauerstoff als Oxidationsmittel Acetophenon zu ergeben. Es wird zur Herstellung von 3-Hydroxy-2-methyl-2-phenyl-propionaldehyd verwendet. Für diese Reaktion werden Reagenzwasser und K2CO3 benötigt.
Löslichkeit
Löslich in den meisten Festölen, Propylenglycol. Unlöslich in Glycerin.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93-53-8
Summenformel C9H10O
Molekulargewicht (g/mol) 134.178
MDL-Nummer MFCD00006973
InChI-Schlüssel IQVAERDLDAZARL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylpropionaldehyde, hydratropaldehyde, hydratropic aldehyde, hyacinthal, cumene aldehyde, hydratropa aldehyde, hydrotropic aldehyde, 2-phenyl-1-propanal, 2-phenyl propionaldehyde, aldehyd hydratropovy
PubChem CID 7146
IUPAC-Name 2-Penylpropanal
SMILES CC(C=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylpropionaldehyde
Dichte 1.01
Siedepunkt 92°C to 94°C (12 mmHg)
Flammpunkt 79°C (174°F)
Brechungsindex 1.517
Menge 100 g
Beilstein 4291321
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in most fixed oils,propylene glycol. Insoluble in glycerin.
Formelmasse 134.18
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
2-Phenylpropionaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >