Learn More
2-Phenylindol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11400088
Verfügbar ab: 25-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Phenylindol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400088
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 11400088
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23674.18
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 948-65-2 | C14H11N | 193.249 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 948-65-2
Summenformel C14H11N
Molekulargewicht (g/mol) 193.249
MDL-Nummer MFCD00005608
InChI-Schlüssel KLLLJCACIRKBDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylindole, 1h-indole, 2-phenyl, indole, 2-phenyl, stabilizer i, alpha-phenylindole, 2-phenyl indole, phenylindole, unii-mqd44hv3p1, .alpha.-phenylindole, mqd44hv3p1
PubChem CID 13698
IUPAC-Name 2-Phenyl-1H-Indol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC3=CC=CC=C3N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylindole
Schmelzpunkt 189°C to 190°C
Siedepunkt 250°C (10 mmHg)
Menge 50 g
Formelmasse 193.25
Reinheit (%) 95%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10223606 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23674.18,B23674.30
Chargennummer10195295 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23674.18,B23674.30
Chargennummer10202743 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23674.18,B23674.30
Chargennummer10194093 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23674.18,B23674.30
ChargennummerB20Y016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23674.18,B23674.30
Name des Produkts
2-Phenylindol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >