Learn More
2-Phenylimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10653172
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Phenylimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10653172
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10653172
Marke: Thermo Scientific Acros 356430250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 670-96-2 | C9H8N2 | 144.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 670-96-2
Summenformel C9H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 144.18
MDL-Nummer MFCD00005186
InChI-Schlüssel ZCUJYXPAKHMBAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylimidazole, 1h-imidazole, 2-phenyl, imidazole, 2-phenyl, 2-phenyl imidazole, 2-phenyl-1h-imidazol, unii-7r2590hm4l, chembl14189, phenyl imidazole, 2-phenyl-imidazole, piy
PubChem CID 69591
IUPAC-Name 2-Phenyl-1H-Imidazol
SMILES N1C=CN=C1C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylimidazole
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 141.0°C to 148.0°C
Farbe Gelb bis Beige
Siedepunkt 340.0°C
Flammpunkt 200°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 23, 182
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 144.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver, granulares oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2533574 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog Number356431000,356430250
Chargennummer2530515 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog Number356431000,356430250
ChargennummerA0471465 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number356431000,356430250
Chargennummer2495266 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number356431000,356430250
ChargennummerA0443876 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number356431000,356430250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Phenylimidazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
2-Phenylimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >