Learn More
2-Phenylfuro-[3,2-b]-pyridin, 97 %, Alfa Aesar™ Artikelnummer.: 15497177
2-Phenylfuro-[3,2-b]-pyridin, 97 %, Alfa Aesar™
Artikelnummer. 15497177
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15497177
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H34247.03
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18068-82-1
Summenformel C13H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 195.22
MDL-Nummer MFCD18815678
InChI-Schlüssel IZQVYGNVFNSARJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylfuro 3,2-b pyridine, phenylfuropyridine, 2-phenyl-furo 3,2-b pyridine
PubChem CID 10987164
IUPAC-Name 2-Phenylfuro[3,2-b]Pyridin
SMILES O1C(=CC2=NC=CC=C12)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylfuro[3,2-b]pyridine
Schmelzpunkt 89°C to 91°C
Menge 1 g
Formelmasse 195.22
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10170077 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Phenylfuro-[3,2-b]-pyridin, 97 %, Alfa Aesar™ >