missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
2-Phenyl-5-oxazolon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11342705
Zum Warenkorb hinzufügen

2-Phenyl-5-oxazolon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11342705
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11342705

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L00194.06

Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

2-Phenyl-5-oxazolone is a reagent used as a masked glycine equivalent and for the formation of heterocyclic structures, it can be used to produce 4-benzylidene-2-phenyl-4H-oxazol-5-one.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
2-Phenyl-5-Oxazolon ist ein Reagenz, das als maskiertes Glycin-Äquivalent und zur Bildung heterozyklischer Strukturen verwendet wird, es kann auch zur Herstellung von 4-Benzylidene-2-phenyl-4H-oxazol-5-one verwendet werden.

Löslichkeit
Löslich in den meisten gängigen organischen Lösungsmitteln.

Hinweise
Luftempfindlich. Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1199-01-5
Summenformel C9H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 161.16
MDL-Nummer MFCD00014517
InChI-Schlüssel QKCKCXFWENOGER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenyloxazol-5 4h-one, phenyloxazolone, 2-phenyl-5-oxazolone, 2-phenyloxazolone, 2-phenyloxazolin-5-one, 5 4h-oxazolone, 2-phenyl, 2-phenyl-5 4h-oxazolone, 2-phenyl-1,3-oxazol-5 4h-one, 2-phenyl-4h-oxazol-5-one, 2-oxazolin-5-one, 2-phenylMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 65073
ChEBI CHEBI:60296
IUPAC-Name 2-Phenyl-4H-1,3-Oxazol-5-on
SMILES C1C(=O)OC(=N1)C2=CC=CC=C2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Phenyl-5-oxazolone
Schmelzpunkt 89°C to 92°C
Menge 5 g
Beilstein 128465
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in most common organic solvents.
Formelmasse 161.16
Reinheit (%) 97%

Zertifikate

Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.

5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10204116 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/05/2023 Catalog NumberL00194.06
Chargennummer10204115 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/05/2023 Catalog NumberL00194.06
Chargennummer10155395 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL00194.06,L00194.03,L00194.14
Chargennummer10113510 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL00194.06,L00194.03,L00194.14
Chargennummer10204115 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL00194.06,L00194.03,L00194.14

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
2-Phenyl-5-oxazolon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt