Learn More
2-Phenoxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11468773
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Phenoxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468773
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 11468773
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10515.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 2243-42-7 | C13H10O3 | 214.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2243-42-7
Summenformel C13H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 214.22
MDL-Nummer MFCD00002429
InChI-Schlüssel PKRSYEPBQPFNRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-phenoxybenzoic acid, benzoic acid, 2-phenoxy, benzoic acid, o-phenoxy, phenoxybenzoic acid, ortho-phenoxybenzoic acid, 2-phenoxybenzoicacid, 2-carboxydiphenyl ether, 2-phenoxy-benzoic acid, o-phenoxybenzoic acid, o-carboxydiphenyl ether
PubChem CID 75237
ChEBI CHEBI:72636
IUPAC-Name 2-Phenoxybenzoesäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 111°C to 115°C
Menge 100 g
Beilstein 978452
Formelmasse 214.22
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10097302 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA10515.22,A10515.14
Chargennummer10161378 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA10515.22,A10515.14
Chargennummer10029108 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA10515.22,A10515.14
Chargennummer10161378 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/08/2020 ArtikelnummerA10515.22,A10515.14
Name des Produkts
2-Phenoxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >