Learn More
2-Phenoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11325489
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Phenoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11325489
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 11325489
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50448.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Phenoxybenzaldehyd wird als Reagenz bei der Synthese chiraler 1,3,4-Oxadiazol-2-one als potenter und hochselektiver FAAH-Hemmer verwendet. Wird auch als Reagenz bei der Synthese von [4-(Phenoxy)pyridin-3-yl]methylamin, einer neuen Klasse selektiver Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (NARI), verwendet.
Löslichkeit
Sehr geringfügig löslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19434-34-5
Summenformel C13H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 198.22
MDL-Nummer MFCD00800666
InChI-Schlüssel IMPIIVKYTNMBCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-phenoxybenzaldehyde, 2-phenoxybenzenecarbaldehyde, 2-formyldiphenyl ether, phenoxybenzaldehyde, 2-phenoxy-benzaldehyde, pubchem16236, phenoxybenzenecarbaldehyde, opera_id_1384
PubChem CID 88060
IUPAC-Name 2-Phenoxybenzaldehyd
SMILES O=CC1=CC=CC=C1OC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenoxybenzaldehyde
Menge 1 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Very slightly soluble in water.
Formelmasse 198.22
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerT26E018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer
ChargennummerH29T024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer
ChargennummerF23R035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer
ChargennummerJ27Q005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer
ChargennummerT17E044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Artikelnummer
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Phenoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific™ >