Learn More
2-Pentanon, +99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11328006
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Pentanon, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328006
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11328006
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13262.14
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 107-87-9 | C5H10O | 86.134 g/mol
2-Pentanone is used as a solvent for lacquers and surface coatings. It acts as a flavoring agent. It is also used as a solvent for cleaning and degreasing purpose. Further, it serves as an intermediate, paint additive and coating additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Pentanon wird als Lösungsmittel für Lacke und Oberflächenbeschichtungen verwendet. Fungiert als Aromastoff. Es wird auch als Lösungsmittel zur Reinigung und Entfettung verwendet. Darüber hinaus dient es als Zwischen-, Lackadditiv und Beschichtungszusatz.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-87-9
Summenformel C5H10O
Molekulargewicht (g/mol) 86.134
MDL-Nummer MFCD00009400
InChI-Schlüssel XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pentanone, methyl propyl ketone, ethyl acetone, pentanone, ethylacetone, propyl methyl ketone, metylopropyloketon, methyl n-propyl ketone, methylpropyl ketone, methyl-propyl-cetone
PubChem CID 7895
ChEBI CHEBI:16472
IUPAC-Name Pentan-2-on
SMILES CCCC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Pentanone
Schmelzpunkt -78°C
Dichte 0.813
Siedepunkt 100°C to 101°C
Flammpunkt 7°C (44°F)
Brechungsindex 1.3905
Menge 25 g
UN-Nummer UN1249
Beilstein 506058
Merck Index 14,6114
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 86.13
Reinheit (%) ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Pentanone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methyl propyl ketone
Name des Produkts
2-Pentanon, +99 %, Thermo Scientific Chemicals >