Learn More
2-Oxocyclopentylessigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1460-38-4 | C7H10O3 | 142.154 g/mol
40.55 CHF - 137.62 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1460-38-4
Summenformel C7H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 142.154
MDL-Nummer MFCD02093672
InChI-Schlüssel OLLLIBGOZUPLOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-oxocyclopentyl acetic acid, 2-oxocyclopentaneacetic acid, 2-oxo-cyclopentaneacetic acid, 2-oxocyclopentylacetic acid, 2-oxocyclopentyl acetic acid, 2-oxo-cyclopentaneaceticacid, acmc-1bx7z, 2-oxo-cyclopentyl acetic acid, cyclopentaneaceticacid, 2-oxo, 2-2-oxocyclopentyl aceticacidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 3569983
IUPAC-Name 2-(2-Oxocyclopentyl)essigsäure
SMILES C1CC(C(=O)C1)CC(=O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11441600
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26977.03
1 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11451600
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26977.06
5 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
2-Oxocyclopentylessigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals