Learn More
2-Oxazolidon , 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10725591
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Oxazolidon , 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10725591 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
100 g, Glasflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10725591
Marke: Thermo Scientific Acros 129661000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 497-25-6 | C3H5NO2 | 87.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 497-25-6
Summenformel C3H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 87.08
MDL-Nummer MFCD00005268
InChI-Schlüssel IZXIZTKNFFYFOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-oxazolidone, oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, oxazolidinone, oxazolidone, oxazolidinones, unii-z4d49w92pp, carbamic acid, 2-hydroxyethyl-, gamma-lactone, wln: t5mvotj, carbamic acid, .gamma.-lactoneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 73949
ChEBI CHEBI:1237
IUPAC-Name 1,3-Oxazolidin-2-on
SMILES O=C1NCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Oxazolidone
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 86°C to 89°C
Farbe Beige-gelb bis weiß
Siedepunkt 220°C (48.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Beilstein 27,135
Fieser 12,359; 13,24; 14,242
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 87.08
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle oder Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0415067 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Artikelnummer129660250,129661000,129660050
ChargennummerA0415067 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/06/2022 Artikelnummer129660250,129661000,129660050
ChargennummerA0353097 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/04/2022 Artikelnummer129660250,129661000,129660050
Name des Produkts
2-Oxazolidon , 98 %, Thermo Scientific Chemicals >