Learn More
2-Oxa-6-azaspiro-[3.3]-heptanoxalat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15450339
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Oxa-6-azaspiro-[3.3]-heptanoxalat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450339
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15450339
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63578.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1159599-99-1 | C7H11NO5 | 189.17 g/mol
2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate used as a intermediate in pharmaceutical and chemical synthesis. Also used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptanoxalat wird als Zwischenprodukt in der pharmazeutischen und chemischen Synthese verwendet. Wird auch in der Medizin verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1159599-99-1
Summenformel C7H11NO5
Molekulargewicht (g/mol) 189.17
MDL-Nummer MFCD11976178
InChI-Schlüssel KOUVDKDABFOPIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane oxalate, 2-oxa-6-aza-spiro 3.3 heptane oxalic acid salt, 2-oxa-6-azaspiro 3,3 heptane oxalic acid salt, 2-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane xoxalate, 2-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane oxalic acid, 2-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane; oxalic acid, 2-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane ethanedioate, 2-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane oxalate 1:1, 2-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane, ethanedioate 1:1, acmc-2099rj
PubChem CID 53308464
SMILES OC(=O)C(O)=O.C1NCC11COC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
IUPAC-Name 2-Oxa-6-Azaspiro[3.3]Heptan;Oxalsäure
Formelmasse 189.17
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
2-Oxa-6-azaspiro-[3.3]-heptanoxalat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >