Learn More
2-Nitrotoluol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Nitrotoluene is used as an intermediate for the o-toludine synthesis, which finds application in the dyestuff industry. It is employed as a reagent in detecting and photometric determining oxidizing agent. It is also used in the determination of prussic acid content in the air. It acts as a precursor to prepare 2-amino-4-chlorotoluene, 2-amino-6-chlorotoluene, nitrotoluenesulfonic acids and toluene nitrosulfonic chlorides. It acts as a nitrogen supplement in the culture medium of pseudomonas sp. strain ClS1. It acts as a carbon and energy supplement in the culture medium of Pseudomonas sp. strain JS42.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Nitrotoluol wird als Zwischenprodukt für die O-Toludin-Synthese verwendet, die in der Färbemittelindustrie Anwendung findet. Es wird als Reagenz für die Detektion und photometrische Bestimmung von Oxidationsmitteln verwendet. Es wird auch zur Bestimmung des Prusssäure-Gehalts in der Luft verwendet. Es dient als Vorstufe zur Herstellung von 2-Amino-4-Chlorotoluol, 2-Amino-6-Chlorotoluol, Nitrotoluolsulfonsäuren und Toluolnitrosulfonischen Chloriden. Es dient als Stickstoffergänzung im Kulturmedium von Pseudomonas sp. Stamm CLS1. Es dient als Kohlenstoff- und Energieergänzung im Kulturmedium Pseudomonas sp. Stamm JS42.
Löslichkeit
Mischbar mit Aceton, Benzol, Chloroform, Diethylether, Ethanol und Petrolether. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, starken Basen, Schwefelsäure, Reduktionsmitteln, Wasserstoff und Natrium.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Nitrotoluene |
Schmelzpunkt | -4°C |
Dichte | 1.166 |
Siedepunkt | 224°C to 226°C |
Flammpunkt | 106°C (222°F) |
Brechungsindex | 1.545 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN1664 |
Beilstein | 1907580 |
Merck Index | 14,6650 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10219428 | Analysenzertifikat | 29/12/2023 | A13446.22,A13446.36,A13446.0E |
10244720 | Analysenzertifikat | 24/10/2023 | A13446.22,A13446.36,A13446.0E |
10157488 | Analysenzertifikat | 07/08/2020 | A13446.22,A13446.36,A13446.0E |
10219428 | Analysenzertifikat | 07/08/2020 | A13446.22,A13446.36,A13446.0E |
10187970 | Analysenzertifikat | 07/08/2020 | A13446.22,A13446.36,A13446.0E |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Nitrotoluene
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-Nitrotoluene