Learn More
2-Nitroanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11408903
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Nitroanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408903
1000 g, 1000 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
Artikelnummer. 11408903
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11055.0B
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 88-74-4 | C6H6N2O2 | 138.126 g/mol
2-Nitroaniline is the main precursor to phenylenediamines, which are converted to benzimidazoles, a family of heterocycles that are key components in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Nitroanilin ist der wichtigste Vorläufer von Phenylendiaminen, die zu Benzimidazolen umgewandelt werden, einer Familie von Heterozyklen, die Schlüsselkomponenten in Pharmazeutika sind.
Löslichkeit
Wasserlöslich (0.6 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88-74-4
Summenformel C6H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.126
MDL-Nummer MFCD00007687
InChI-Schlüssel DPJCXCZTLWNFOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-nitroaniline, benzenamine, 2-nitro, o-nitraniline, 1-amino-2-nitrobenzene, 2-nitrobenzenamine, aniline, o-nitro, devol orange b, orange grs salt, o-aminonitrobenzene, 2-aminonitrobenzene
PubChem CID 6946
IUPAC-Name 2-Nitroanilin
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitroaniline
Schmelzpunkt 70°C to 74°C
Dichte 1.255
Siedepunkt 284°C to 286°C
Flammpunkt 168°C (334°F)
Menge 1000 g
UN-Nummer UN1661
Beilstein 509275
Merck Index 14,6583
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.6g/L at 20°C).
Formelmasse 138.13
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
2-Nitroanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >