Learn More
2-Nitro-p-Phenylendiamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11435477
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Nitro-p-Phenylendiamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435477
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11435477
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23477.14
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5307-14-2
Summenformel C6H7N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 153.141
MDL-Nummer MFCD00007903
InChI-Schlüssel HVHNMNGARPCGGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-1,4-phenylenediamine, 1,4-diamino-2-nitrobenzene, 2-nitro-p-phenylenediamine, 2,5-diaminonitrobenzene, 1,4-benzenediamine, 2-nitro, durafur brown, 2-nitro-1,4-benzenediamine, o-nitro-p-phenylenediamine, 4-amino-2-nitroaniline, fouramine 2rMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 4338370
ChEBI CHEBI:76394
IUPAC-Name 2-Nitrobenzol-1,4-diamin
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)[N+](=O)[O-])N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitro-p-phenylenediamine
Schmelzpunkt 134°C to 137°C
Menge 25 g
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) 95%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10243260 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/09/2022 Catalog NumberB23477.22,B23477.14,B23477.36
Chargennummer10236651 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23477.22,B23477.14,B23477.36
Chargennummer10133570 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23477.22,B23477.14,B23477.36
ChargennummerH1136A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23477.22,B23477.14,B23477.36
Chargennummer10149773 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23477.22,B23477.14,B23477.36
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Nitro-p-phenylenediamine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Nitro-p-phenylenediamine
Name des Produkts
2-Nitro-p-Phenylendiamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >