Learn More
2-Nitro-4-(trifluormethoxy)anilin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10356814
5 g, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 2267-23-4
Summenformel C7H5F3N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 222.12
MDL-Nummer MFCD00042326
InChI-Schlüssel YCGFVAPIBALHRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-4-trifluoromethoxy aniline, 2-amino-5-trifluoromethoxy nitrobenzene, benzenamine, 2-nitro-4-trifluoromethoxy, 1-amino-2-nitro-4-trifluoromethoxy benzene, 2-nitro-4-trifluoromethoxy phenylamine, 4-amino-3-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, pubchem8514, acmc-1cnwp, ksc496g9b, 2-nitro4-trifluoromethoxyaniline
PubChem CID 2775772
IUPAC-Name 2-Nitro-4-(Trifluormethoxy)anilin
SMILES NC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 222.12
Reinheit (%) 95%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Nitro-4-(trifluormethoxy)anilin, 95 %, Thermo Scientific™ >