Learn More
2-Naphthol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10338603
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Naphthol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10338603 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 g, Kunststoffflasche, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 10338603
Marke: Thermo Scientific Acros 156972500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 135-19-3 | C10H8O | 144.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 135-19-3
Summenformel C10H8O
Molekulargewicht (g/mol) 144.17
MDL-Nummer MFCD00004067
InChI-Schlüssel JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthol, 2-naphthalenol, beta-naphthol, 2-hydroxynaphthalene, betanaphthol, isonaphthol, developer bn, naphthol b, azogen developer a, beta-napthol
PubChem CID 8663
ChEBI CHEBI:10432
IUPAC-Name Naphthalen-2-ol
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Naphthol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 120.0°C to 124.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 285.0°C to 286.0°C
Flammpunkt 153°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C10H7OH
Menge 250 g
Beilstein 06,627
Merck Index 15,6469
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: 1 g/80mL boiling water, 1 g/0.8mL alcohol, 1 g/17mL chloroform, 1 g/1.3mL ether, soluble in ethanol, ether, chloroform, glycerol
Formelmasse 144.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Naphthol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Name des Produkts
2-Naphthol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >