Learn More
2-Naphthalensulfonsäure-Hydrat, 90 %, technisch, Thermo Scientific Chemicals
23.42 CHF - 55.38 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 76530-12-6, 120-18-3 |
---|---|
Summenformel | C10H8O3S |
Molekulargewicht (g/mol) | 208.23 |
MDL-Nummer | MFCD00149271 |
InChI-Schlüssel | KVBGVZZKJNLNJU-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | naphthalene-2-sulfonic acid hydrate, 2-naphthalenesulfonic acid hydrate, 2-naphthalenesulfonic acid monohydrate, 2-naphthalenesulfonicacid, hydrate 1:1, kyselina2-naftalensulfonova, acmc-20aj4s, ksc352o8d, c10h8so3.h2o, 2-naphthalene-sulfonic acid monohydrate, naphthalene-2-sulphonic acid monohydrate |
PubChem CID | 20499058 |
IUPAC-Name | Naphthalin-2-Sulfonsäure;hydrat |
SMILES | OS(=O)(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10486169
|
Thermo Scientific Acros
428690050 |
5 g | Glasflasche |
23.42 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10187949
|
Thermo Scientific Acros
428690250 |
25 g | Glasflasche |
55.38 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
76530-12-6, 120-18-3 | |
208.23 | |
KVBGVZZKJNLNJU-UHFFFAOYSA-N | |
20499058 | |
OS(=O)(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1 |
C10H8O3S | |
MFCD00149271 | |
naphthalene-2-sulfonic acid hydrate, 2-naphthalenesulfonic acid hydrate, 2-naphthalenesulfonic acid monohydrate, 2-naphthalenesulfonicacid, hydrate 1:1, kyselina2-naftalensulfonova, acmc-20aj4s, ksc352o8d, c10h8so3.h2o, 2-naphthalene-sulfonic acid monohydrate, naphthalene-2-sulphonic acid monohydrate | |
Naphthalin-2-Sulfonsäure;hydrat |
Spezifikation
2-Naphthalenesulfonic acid hydrate | |
88.0 | |
Grau | |
Echt | |
C10H8O3S | |
1.44 | |
Solubility in water: soluble | |
OS(=O)(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1 | |
208.23 | |
208.24 | |
Technisch |
76530-12-6, 120-18-3 | |
100.0 | |
1.4400g/mL | |
88% min. (HPLC) | |
MFCD00149271 | |
naphthalene-2-sulfonic acid hydrate, 2-naphthalenesulfonic acid hydrate, 2-naphthalenesulfonic acid monohydrate, 2-naphthalenesulfonicacid, hydrate 1:1, kyselina2-naftalensulfonova, acmc-20aj4s, ksc352o8d, c10h8so3.h2o, 2-naphthalene-sulfonic acid monohydrate, naphthalene-2-sulphonic acid monohydrate | |
KVBGVZZKJNLNJU-UHFFFAOYSA-N | |
Naphthalin-2-Sulfonsäure;hydrat | |
20499058 | |
90% | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
- 2-Naphthalenesulfonic acid hydrate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.