Learn More
2-Naphthalensulfonsäure-Hydrat, 90 %, technisch, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Naphthalenesulfonic acid hydrate |
CAS Min. % | 88.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Farbe | Grau |
Dichte | 1.4400g/mL |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 88% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 5 g |
Relative Dichte | 1.44 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2-Naphthalenesulfonic acid hydrate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.