Learn More
(2 -morpholino-3-pyridinyl)Methanol, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10581492
Zum Warenkorb hinzufügen
(2 -morpholino-3-pyridinyl)Methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10581492
1 g, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10581492
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC24609DA
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 423768-55-2
Summenformel C10H14N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 194.23
MDL-Nummer MFCD03086196
InChI-Schlüssel WESHZTWFDUKWGL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776571
IUPAC-Name (2-Morpholin-4-ylpyridin-3-yl)Methanol
SMILES OCC1=C(N=CC=C1)N1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2-Morpholino-3-pyridinyl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 2-morpholino-3-pyridinyl methanol, 2-morpholin-4-yl pyridin-3-yl methanol, 3-pyridinemethanol,2-4-morpholinyl, 2-morpholinopyridin-3-yl methanol, 3-pyridinemethanol, 2-4-morpholinyl, 2-morpholin-4-ylpyridin-3-yl methanol, 2-morpholin-4-yl-3-pyridyl methan-1-ol
Formelmasse 194.23
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
(2 -morpholino-3-pyridinyl)Methanol, 97 %, Thermo Scientific™ >