Learn More
2-Morpholino--pyridinamin,3-pyridinamin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Morpholino-3-pyridinamine |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 179.22 |
Reinheit (%) | 97% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Morpholino--pyridinamin,3-pyridinamin, 97 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur