Learn More
Thermo Scientific™ TheraPure™ 2'-MOE-T Phosphoramidite, serum vial bottle
2'-MOE-T CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside thymidine (T, or 5-me-U) with 2'-O-methoxy-ethyl (MOE) protection, for use in oligonucleotide synthesis.
18.80 CHF - 76.20 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) AKTA Synthesegeräte, Applied Biosystems Synthesegeräte
Produkttyp 2in-MOE-T CEP
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät lagern (bei oder unter -20 °C).
Nukleosidtyp Thymidine (T)
Reagenzienfunktionen 2in-MOE modified
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17927182
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
27-1021-02
1 g
18.80 CHF
1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
18084060
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
27-1021-05
5 g
76.20 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
2'-MOE-T CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside thymidine (T, or 5-me-U) with 2'-O-methoxy-ethyl (MOE) protection, for use in oligonucleotide synthesis. Located in the ideal oligo position, 2'-O-methoxy-ethyl (MOE) modifications display nuclease resistance, fewer off-target effects, and slightly increased hybridization affinities. These phosphoramidites are commonly used for oligos designed for antisense, siRNA, aptamer, or gRNA-based research. The TheraPure trademark denotes our highest level of phosphoramidite purity, developed with the greatest stringency of high definition analytics and tightly controlled impurity profiles and, therefore, ideal for any therapeutic application. This product is supplied in a 20-mL amber bottle with a serum vial neck style, which is compatible with most Applied Biosystems synthesizers and AKTA synthesizers.
Features:
Full chemical name: 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-2'-O-methoxyethyl-thymidine-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite
Molecular formula: C43H55N5O10P
Base: T
Formula weight: 819.0 g/mol
CAS number: 163878-63-5
HPLC purity: ≥99%; M-11 Impurity ≤0.01%
31P NMR purity: ≥99%
Spezifikation
Spezifikation
AKTA Synthesegeräte, Applied Biosystems Synthesegeräte
Im Tiefkühlgerät lagern (bei oder unter -20 °C).
2in-MOE modified
99%
TheraPure™
TheraPure™
2in-MOE-T CEP
Thymidine (T)
Raumtemperatur
Phosphoramidit
RNA
Pulver
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TheraPure™ 2'-MOE-T Phosphoramidite, serum vial bottle