Learn More
2-(Methylthio)-oxazol-[5,4-c]-pyridin, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15437907
2-(Methylthio)-oxazol-[5,4-c]-pyridin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15437907
250 mg, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15437907
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H51017.MD
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 169205-96-3
Summenformel C7H6N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 166.20
MDL-Nummer MFCD08447111
InChI-Schlüssel DEGNWJBCNBPOPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthio oxazolo 5,4-c pyridine, 2-methylsulfanyl-oxazolo 5,4-c pyridine, acmc-1bzgj, 2-methylsulfanyloxazolo 5,4-c pyridine, 2-methylsulfanyl 1,3 oxazolo 5,4-c pyridine, 2-methylsulfanyl pyrido 4,3-d 1,3 oxazole, 2-methylsulfanyl-1,3 oxazolo 5,4-c pyridine
PubChem CID 10241148
IUPAC-Name 2-Methylsulfanyl-[1,3]Oxazolo[5,4-c]Pyridin
SMILES CSC1=NC2=CC=NC=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Methylthio)oxazolo[5,4-c]pyridine
Schmelzpunkt 79°C to 81°C
Menge 250 mg
Formelmasse 166.2
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-(Methylthio)-oxazol-[5,4-c]-pyridin, Thermo Scientific™ >