Learn More
2-(Methylthio)-4,5-Dihydro-1H-Imidazol Hydrobromid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10622253
10 g, Bernsteinfarbene Glasflasche, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 40241-78-9
Summenformel C4H9BrN2S
Molekulargewicht (g/mol) 197.094
MDL-Nummer MFCD01570110
InChI-Schlüssel UPISCLUJZRQPPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthio-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrobromide, 4,5-dihydro-2-methylthio-1h-imidazole monohydrobromide, 2-methylsulfanyl-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrobromide, 2-methylthio-2-imidazoline, bromide, 1h-imidazole,4,5-dihydro-2-methylthio-, hydrobromide 1:1
PubChem CID 2777335
IUPAC-Name 2-Methylsulfanyl-4,5-dihydro-1H-imidazol;hydrobromid
SMILES CSC1=NCCN1.Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Methylthio)-4, 5-dihydro-1H-imidazole hydrobromide
CAS Min. % 80.0
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 197.1
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-(Methylthio)-4,5-Dihydro-1H-Imidazol Hydrobromid, Thermo Scientific™ >