Learn More
2-Methyltetrahydrofuran, für die Grignard-Reaktion, wasserfrei, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10228713
1 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
2-Methyltetrahydrofuran, für die Grignard-Reaktion, wasserfrei, stabilisiert, ACROS Organics, Menge:10 l, Verpackung:Metallfass, Siedepunkt:78,0 °C bis 80,0 °C, CAS-Nr.:96-47-9, farblos, Gütegrad:Für die Grignard-Reaktion, Schmelzpunkt:-136 °C, Molekularformel:C5H10O, Molekulargewicht:86,13
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 96-47-9
Summenformel C5H10O
Molekulargewicht (g/mol) 86.13
InChI-Schlüssel JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran
PubChem CID 7301
IUPAC-Name 2-Methyloxolan
SMILES CC1CCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyltetrahydrofuran
Schmelzpunkt -136.0°C
Namenshinweis Stabilized; For Grignard reaction
Farbe Farblos
Dichte 0.8600g/mL
Siedepunkt 78.0°C to 80.0°C
Menge 1 L
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4046 to 1.4066
Relative Dichte 0.86
Viskosität 4 mPa.s (25°C)
Merck Index 15,6198
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 150g/l (25°C)
Formelmasse 86.13
Reinheit (%) ≥99.0%
Güte für die Grignard-Reaktion
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyltetrahydrofuran
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
2-Methyltetrahydrofuran, für die Grignard-Reaktion, wasserfrei, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals >