Learn More
2-Methyltetrahydrofuran, stabilisiert ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10387820 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Glasflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffkanister
Metallfass
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
CAS: 96-47-9 | C5H10O | 86.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 96-47-9
Summenformel C5H10O
Molekulargewicht (g/mol) 86.13
InChI-Schlüssel JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran
PubChem CID 7301
IUPAC-Name 2-Methyloxolan
SMILES CC1CCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyltetrahydrofuran
Schmelzpunkt -136.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8600g/mL
Siedepunkt 78.0°C to 80.0°C
Menge 100 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4046 to 1.4066
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Relative Dichte 0.86
Viskosität 4 mPa.s (25°C)
Beilstein 17,12
Merck Index 15,6198
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 150g/l (25°C)
Formelmasse 86.13
Reinheit (%) 99+%
Güte Rein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyltetrahydrofuran
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Methyltetrahydrofuran, stabilisiert ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals >