Learn More
2-Methylpyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11398297
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Methylpyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049951
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11398297
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 031902.03
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 765-38-8 | C5H11N | 85.15 g/mol
2-Methylpyrrolidine can be used to produce 2-(2-methylpyrrolidinyl)benzaldehyde at the temperature of 152°C. It is commonly used as organic reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 765-38-8
Summenformel C5H11N
Molekulargewicht (g/mol) 85.15
MDL-Nummer MFCD00014491
InChI-Schlüssel RGHPCLZJAFCTIK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13003
IUPAC-Name 2-Methylpyrrolidin
SMILES CC1CCCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylpyrrolidine
Dichte 0.834 g/mL
Flammpunkt 2°C (37°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.437
Menge 1 g
UN-Nummer UN2733
Synonym pyrrolidine, 2-methyl, 2-methyl-pyrrolidine, 2-methylpyrolidine, 2-methyl-pyrolidine, 2-methyl pyrrolidine, pubchem9410, pyrrolidine,2-methyl, acmc-209mch, acmc-1aspi, rac-2-methyl-pyrrolidine
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 85.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerN19E042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2022 Artikelnummer031902.06,031902.03
ChargennummerC24N22 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer031902.06,031902.03
ChargennummerH26I20 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer031902.06,031902.03
ChargennummerJ18Q069 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer031902.06,031902.03
ChargennummerB25U009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer031902.06,031902.03
Name des Produkts
2-Methylpyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >