Learn More
2-Methylpyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11398297
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Methylpyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398297
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Artikelnummer. 11398297
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 031902.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 765-38-8 | C5H11N | 85.15 g/mol
2-Methylpyrrolidine can be used to produce 2-(2-methylpyrrolidinyl)benzaldehyde at the temperature of 152°C. It is commonly used as organic reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 765-38-8
Summenformel C5H11N
Molekulargewicht (g/mol) 85.15
MDL-Nummer MFCD00014491
InChI-Schlüssel RGHPCLZJAFCTIK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13003
IUPAC-Name 2-Methylpyrrolidin
SMILES CC1CCCN1
Spécification
Chemischer Name oder Material 2-Methylpyrrolidine
Dichte 0.834 g/mL
Flammpunkt 2°C (37°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.437
Menge 1 g
UN-Nummer UN2733
Synonym pyrrolidine, 2-methyl, 2-methyl-pyrrolidine, 2-methylpyrolidine, 2-methyl-pyrolidine, 2-methyl pyrrolidine, pubchem9410, pyrrolidine,2-methyl, acmc-209mch, acmc-1aspi, rac-2-methyl-pyrrolidine
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 85.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Afficher plus Afficher moins
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN19E042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2022 Catalog Number031902.06,031902.03
ChargennummerC24N22 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number031902.06,031902.03
ChargennummerH26I20 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number031902.06,031902.03
ChargennummerJ18Q069 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number031902.06,031902.03
ChargennummerB25U009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number031902.06,031902.03
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
2-Methylpyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis