Learn More
2-Methylfuran, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10552521
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Methylfuran, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10552521
1 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10552521
Marke: Thermo Scientific Acros 126830010
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 534-22-5, 123-31-9
MDL-Nummer MFCD00003248
InChI-Schlüssel VQKFNUFAXTZWDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylfuran, sylvan, 2-methyl furan, silvan, furan, 2-methyl, 5-methylfuran, alpha-methylfuran, furan, methyl, silvan czech, .alpha.-methylfuranMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 10797
IUPAC-Name 2-Methylfuran
SMILES CC1=CC=CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylfuran
Namenshinweis Stabilized
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -88.7°C
Farbe Gelb
Dichte 0.9100g/mL
Siedepunkt 63.0°C to 66.0°C
Flammpunkt −26°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H6O
Brechungsindex 1.4320 to 1.4340
Menge 1 L
Beilstein 17, 36
Fieser 01,682; 14,209
Relative Dichte 0.91
Stabilisator 0.01% hydroquinone
Molekulargewicht (g/mol) 82.102
Formelmasse 82.1
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0434583 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/09/2024 Catalog Number126830050,126830010,126832500
ChargennummerA0452941 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/05/2023 Catalog Number126830050,126830010,126832500
ChargennummerA0385653 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2021 Catalog Number126830050,126830010,126832500
ChargennummerA0434583 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/09/2021 Catalog Number
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
2-Methylfuran, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >