Learn More
2-(Methyldithio)Isobutyraldehyd, 95 %, ACROS-organische Stoffe ™ Artikelnummer.: 11915741
Zum Warenkorb hinzufügen
2-(Methyldithio)Isobutyraldehyd, 95 %, ACROS-organische Stoffe ™
Artikelnummer. 11915741
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 11915741
Marke: Thermo Scientific Acros 265150050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67952-60-7
Summenformel C5H10OS2
Molekulargewicht (g/mol) 150.25
InChI-Schlüssel VLBWEJJOETYCSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyldithio isobutyraldehyde, 2-methyl-2-methyldithio propanal, unii-3d5g4az6l5, propanal, 2-methyl-2-methyldithio, 2-methyldithio-isobutyraldehyde, alpha-methyldithio isobutyraldehyde, 2-methyl-2-methyldisulfanyl propanal, 2-methyl-2-methyldithio propionaldehyde, 2-methyldisulfanyl isobutyraldehyde, cocoa propanal
PubChem CID 106217
IUPAC-Name 2-Methyl-2-(methyldisulfanyl)propanal
SMILES CC(C)(C=O)SSC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Methyldithio)isobutyraldehyde
Farbe Gelb
Dichte 1.1000g/mL
Siedepunkt 46.0°C (1.0 mmHg)
Flammpunkt 72°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5190 to 1.5230
Menge 5 g
Relative Dichte 1.1
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble
Formelmasse 150.25
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Methyldithio)isobutyraldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
2-(Methyldithio)Isobutyraldehyd, 95 %, ACROS-organische Stoffe ™ >