Learn More
2'-Methylbiphenyl-2-carboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2'-Methylbiphenyl-2-carboxaldehyde |
Menge | 250 mg |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Formelmasse | 196.25 |
Reinheit (%) | 98% |