Learn More
2-Methylbenzoxazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11494614
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Methylbenzoxazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494614
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11494614
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13198.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 95-21-6 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Methylbenzoxazol wird zur Synthese von Bis-Styryl-Farbstoffen verwendet. Es wird auch in der Medizin und zur Synthese anderer organischer Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Empfindlich gegenüber Licht. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-21-6
Summenformel C8H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 133.15
MDL-Nummer MFCD00005771
InChI-Schlüssel DQSHFKPKFISSNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylbenzoxazole, 2-methylbenzo d oxazole, 2-methylbenzoxazol, benzoxazole, 2-methyl, 2-methyl-benzoxazole, usaf ek-982, 2-methyl-benzooxazole, 2-methyl-4,5-benzoxazole, 2-methylbenzoxazol czech, unii-z0p021v3ti
PubChem CID 7225
ChEBI CHEBI:51603
IUPAC-Name 2-Methyl-1,3-Benzoxazol
SMILES CC1=NC2=CC=CC=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylbenzoxazole
Schmelzpunkt 2°C to 4°C
Dichte 1.12
Siedepunkt 200°C to 201°C
Flammpunkt 85°C (185°F)
Brechungsindex 1.55
Menge 25 g
Beilstein 112297
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 133.15
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW24E015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/01/2025 Catalog NumberA13198.22,A13198.14
ChargennummerS20J089 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/06/2023 Catalog NumberA13198.22,A13198.14,A13198
ChargennummerQ10J047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberA13198.22,A13198.14
Chargennummer10243381 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2022 Catalog NumberA13198.22,A13198.14
Chargennummer10243160 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2022 Catalog NumberA13198.22,A13198.14
Name des Produkts
2-Methylbenzoxazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >