Learn More
2-Methyl-5-(Trifluoromethyl)zimtsäure, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15447945
2-Methyl-5-(Trifluoromethyl)zimtsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15447945
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 15447945
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H31937.MD
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1017778-08-3
Summenformel C11H9F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 230.19
MDL-Nummer MFCD09832288
InChI-Schlüssel FJMNLFRMBNXMRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2e-3-2-methyl-5-trifluoromethyl phenyl prop-2-enoic acid, 2-methyl-5-trifluoromethyl cinnamic acid, e-3-5-trifluoromethyl-2-methylphenyl acrylic
PubChem CID 46737520
IUPAC-Name (E)-3-[2-Methyl-5-(trifluormethyl)phenyl]prop-2-ensäure
SMILES CC1=C(C=CC(O)=O)C=C(C=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Schmelzpunkt 155°C to 158°C
Menge 250 mg
Formelmasse 230.18
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Methyl-5-(Trifluoromethyl)zimtsäure, 97 %, Thermo Scientific™ >