Learn More
2-Methyl-4-n-propyl-1,3-oxathian, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methyl-4-n-propyl-1,3-oxathiane |
Namenshinweis | cis + trans |
Siedepunkt | 218°C to 220°C |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Formelmasse | 160.27 |
Reinheit (%) | 99% |